3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Bromomethyl)-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-nitrobenzotrifluoride
PC49353-1G
PC49353-250MG
APOSPC49353-1GEA
220
EUR
APOSPC49353-1G
APOSPC49353-250MG
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16606359 CAS-Nummer: 1227572-51-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |