6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49299-1G
PC49299-250MG
APOSPC49299-1GEA
441
EUR
APOSPC49299-1G
APOSPC49299-250MG
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22628766 CAS-Nummer: 1417341-57-1 |