6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49288-1G PC49288-250MG PC49288-5G
APOSPC49288-1GEA 348 EUR
APOSPC49288-1G APOSPC49288-250MG APOSPC49288-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22558088
CAS-Nummer: 1197944-23-2