3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49287-1G
PC49287-5G
PC49287-25G
APOSPC49287-1GEA
21.9
EUR
APOSPC49287-1G
APOSPC49287-5G
APOSPC49287-25G
3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formel:
C₈H₂Cl₂F₄O |
MDL Number:
MFCD23382507 CAS-Nummer: 1190865-44-1 |