4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49282-1G PC49282-250MG PC49282-5G
APOSPC49282-1GEA 221 EUR
APOSPC49282-1G APOSPC49282-250MG APOSPC49282-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22460480
CAS-Nummer: 1191063-07-6