6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-6-fluorobenzo[b]thiophene
PC49280-1G
PC49280-250MG
APOSPC49280-1GEA
284
EUR
APOSPC49280-1G
APOSPC49280-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅FO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06655861 CAS-Nummer: 142329-23-5 |