4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49244-1G PC49244-250MG
APOSPC49244-1GEA 348 EUR
APOSPC49244-1G APOSPC49244-250MG
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22378819
CAS-Nummer: 1360962-58-8