5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazine, 1-(5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazino-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC49235-1G
PC49235-250MG
APOSPC49235-1GEA
255
EUR
APOSPC49235-1G
APOSPC49235-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅BrF₃N₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22375529 CAS-Nummer: 1374652-48-8 |