5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(5-Bromo-2-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide, 3-Acetamido-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49219-1G
PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA
1320
EUR
APOSPC49219-1G
APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Formel:
C₈H₆BrFN₂O₃ Schmelzpunkt: 175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441790 CAS-Nummer: 1313588-91-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...