3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole
PC49212-1G
PC49212-5G
APOSPC49212-1GEA
112
EUR
APOSPC49212-1G
APOSPC49212-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₃ Schmelzpunkt: 126.5…126.7 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110888 CAS-Nummer: 85373-96-2 |