3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-4,6-difluorophenol, 2-Bromo-3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone
PC49202-1G PC49202-5G
APOSPC49202-1GEA 132 EUR
APOSPC49202-1G APOSPC49202-5G
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Schmelzpunkt: 67.1…71.6 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19053258
CAS-Nummer: 1192815-24-9
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,II