3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 231 EUR
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃BrClF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19441789
CAS-Nummer: 85366-63-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III