3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49094-1G
PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA
111
EUR
APOSPC49094-1G
APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Formel:
C₁₁H₁₁F₆N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08460499 CAS-Nummer: 290297-43-7 |