Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49082-1G PC49082-5G PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49082-1G APOSPC49082-5G APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12761592
CAS-Nummer: 933785-18-3