2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Acetyl-2-fluoroanisole, 1-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49075-1G
PC49075-250MG
PC49075-5G
APOSPC49075-1GEA
270
EUR
APOSPC49075-1G
APOSPC49075-250MG
APOSPC49075-5G
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel:
C₉H₉FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13194330 CAS-Nummer: 208777-19-9 |