3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Schmelzpunkt: 142…144 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185822
CAS-Nummer: 128073-01-8