3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-6-cyano-3-fluorophenol
PC49010-1G PC49010-250MG
APOSPC49010-1GEA 116 EUR
APOSPC49010-1G APOSPC49010-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18071065
CAS-Nummer: 1257535-02-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III