4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 574 EUR
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21817646
CAS-Nummer: 1534724-80-5