Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48810-1G
PC48810-250MG
PC48810-5G
APOSPC48810-1GEA
502
EUR
APOSPC48810-1G
APOSPC48810-250MG
APOSPC48810-5G
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ Molekulargewicht: 269.015 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204171 CAS-Nummer: 773134-13-7 |