3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48803-1G PC48803-250MG PC48803-5G
APOSPC48803-1GEA 287 EUR
APOSPC48803-1G APOSPC48803-250MG APOSPC48803-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13192650
CAS-Nummer: 381229-48-7