2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48782-1G
PC48782-250MG
APOSPC48782-1GEA
219
EUR
APOSPC48782-1G
APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₁₀H₉F₄NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27946933 CAS-Nummer: 198967-27-0 |