tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48733-1G PC48733-250MG
APOSPC48733-1GEA 654 EUR
APOSPC48733-1G APOSPC48733-250MG
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate
Formel: C₇H₁₄FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22374847
CAS-Nummer: 178181-52-7