3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 719 EUR
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
Siedepunkt: 96…97 °C (2.5 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042314
CAS-Nummer: 382-43-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III