Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC48658-1G
PC48658-250MG
PC48658-5G
APOSPC48658-1GEA
522
EUR
APOSPC48658-1G
APOSPC48658-250MG
APOSPC48658-5G
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₆ClFO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22628063 CAS-Nummer: 1219687-20-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |