2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48652-1G PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA 128 EUR
APOSPC48652-1G APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11856027
CAS-Nummer: 154650-22-3