2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48637-1G PC48637-500MG
APOSPC48637-1GEA 1570 EUR
APOSPC48637-1G APOSPC48637-500MG
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₄
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689854
CAS-Nummer: 1190603-51-0