3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl ether, 1-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC48636-1G
PC48636-250MG
APOSPC48636-1GEA
551
EUR
APOSPC48636-1G
APOSPC48636-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride
Formel:
C₉H₉F₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185712 CAS-Nummer: 1214385-12-2 |