4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48590-1G
PC48590-250MG
PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA
406
EUR
APOSPC48590-1G
APOSPC48590-250MG
APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23707391 CAS-Nummer: 1114546-30-3 |