(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48579-1G PC48579-250MG
APOSPC48579-1GEA 1680 EUR
APOSPC48579-1G APOSPC48579-250MG
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formel: C₃H₅F₃O₂
Siedepunkt: 87…88 °C (25 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22199791
CAS-Nummer: 148683-14-1
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III