2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48571-25G PC48571-1G PC48571-5G
APOSPC48571-25GEA 3350 EUR
APOSPC48571-25G APOSPC48571-1G APOSPC48571-5G
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Formel: C₃H₂Cl₂F₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28103321
CAS-Nummer: 2252-87-1