6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(6-Bromo-3-chloro-3-fluorophenyl)methylamine
PC48561-1G
PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA
435
EUR
APOSPC48561-1G
APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formel:
C₇H₆BrClFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28096624 CAS-Nummer: 1499926-64-5 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |