(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-3,5-Difluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride, (S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC48537-100MG
PC48537-250MG
APOSPC48537-100MGEA
126
EUR
APOSPC48537-100MG
APOSPC48537-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉F₂N·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11101247 CAS-Nummer: 1213128-98-3 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |