2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48525-1G PC48525-5G
APOSPC48525-1GEA 55.1 EUR
APOSPC48525-1G APOSPC48525-5G
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21606585
CAS-Nummer: 799814-30-5
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III