3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic Acid
PC48486-1G
PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA
487
EUR
APOSPC48486-1G
APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04091131 CAS-Nummer: 665022-07-1 |