6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3'-Chloro-2,6'-dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48480-1G
PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA
383
EUR
APOSPC48480-1G
APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₄Br₂ClFO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28096621 CAS-Nummer: 1804382-46-4 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |