(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48478-1G
PC48478-500MG
APOSPC48478-1GEA
435
EUR
APOSPC48478-1G
APOSPC48478-500MG
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Formel:
C₆H₄BCl₂FO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28786331 CAS-Nummer: 2048237-95-0 |