2-Fluoroterephthalic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48471-250MG PC48471-1G
APOSPC48471-250MGEA 27.7 EUR
APOSPC48471-250MG APOSPC48471-1G
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
2-Fluoroterephthalic acid
Formel: C₈H₅FO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407274
CAS-Nummer: 3906-87-4