2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48467-1G
PC48467-250MG
APOSPC48467-1GEA
29
EUR
APOSPC48467-1G
APOSPC48467-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrClFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20484879 CAS-Nummer: 858414-22-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |