6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone, 1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48451-1G
PC48451-250MG
APOSPC48451-1GEA
154
EUR
APOSPC48451-1G
APOSPC48451-250MG
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅BrClFO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28096615 CAS-Nummer: 1540199-39-0 |