Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl]methanol, 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzyl alcohol
PC48437-1G PC48437-250MG PC48437-5G
APOSPC48437-1GEA 219 EUR
APOSPC48437-1G APOSPC48437-250MG APOSPC48437-5G
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19381748
CAS-Nummer: 816449-70-4