3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 509 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16999150
CAS-Nummer: 1243459-56-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III