4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48405-1G
PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA
71.2
EUR
APOSPC48405-1G
APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅Cl₂FO Schmelzpunkt: 44 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18632530 CAS-Nummer: 1286734-89-1 |