1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48398-1G PC48398-250MG PC48398-5G
APOSPC48398-1GEA 36.4 EUR
APOSPC48398-1G APOSPC48398-250MG APOSPC48398-5G
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₉H₆F₃NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847337
CAS-Nummer: 39174-87-3