4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48367-1G PC48367-250MG
APOSPC48367-1GEA 203 EUR
APOSPC48367-1G APOSPC48367-250MG
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Siedepunkt: 80…90 °C (20 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23843788
CAS-Nummer: 55805-10-2
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III