2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)benzal fluoride, [2-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, (2-(Difluoromethyl)phenyl)methanol
PC48358-1G PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA 404 EUR
APOSPC48358-1G APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26728124
CAS-Nummer: 1018678-49-3