5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisic acid
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 302 EUR
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541878
CAS-Nummer: 1445995-86-7