2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Carboxymethyl)-4-fluoroanisole, (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid
PC48341-1G
PC48341-250MG
PC48341-5G
PC48341-25G
APOSPC48341-1GEA
46.4
EUR
APOSPC48341-1G
APOSPC48341-250MG
APOSPC48341-5G
APOSPC48341-25G
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185602 CAS-Nummer: 798563-50-5 |