3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48334-1G PC48334-250MG
APOSPC48334-1GEA 244 EUR
APOSPC48334-1G APOSPC48334-250MG
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₈F₃NO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26407437
CAS-Nummer: 1820706-98-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III