1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1,3-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)benzene

PC47465-1G PC47465-5G
APOSPC47465-1GEA 115 EUR
APOSPC47465-1G APOSPC47465-5G
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene
Formel: C₁₈H₄F₂₆
Molekulargewicht: 714.183 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27918468
CAS-Nummer: 124389-29-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR