2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4646-1G
PC4646-500MG
APOSPC4646-1GEA
200
EUR
APOSPC4646-1G
APOSPC4646-500MG
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₁₅H₂₀F₃N₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00728816 CAS-Nummer: 516494-46-5 |